Merck
SAE0060
Sigma-Aldrich
OxyDish
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NA.54
物質
polystyrene
品質水準
無菌性
sterile; γ-irradiated
特徴
optically clear, flat bottom, for growing anaerobes
サイズ
90 mm
関連するカテゴリー
法的情報
OxyDish is a trademark of Oxyrase, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)