Merck
SAE0059
Sigma-Aldrich
OxyFluor
別名:
OF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106212
NACRES:
NA.54
品質水準
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
OxyFluorに含まれるOxyrase®酵素系は、溶存酸素を効果的かつ効率的に除去します。これにより、蛍光顕微鏡で用いられる条件下での酸素フリーラジカルの生成が大幅に低減または排除されるため、より鮮やかな細胞画像が得られます。OxyFluorは、研究対象の生物由来物質に対して保護作用を発揮し、生細胞イメージングや細胞培養のアプリケーションに最適な溶液です。
生物化学的/生理学的作用
OxyFluorは1:100希釈で使用されます。乳酸は10 mM~20 mMの濃度で便利な基質です。
その他情報
Oxyrase®が生物系に有害作用を及ぼすという報告はありません。Oxyrase®は、酸素を水に還元する過程において毒性化合物を生成しません。
法的情報
OxyFluor is a trademark of Oxyrase, Inc.
Oxyrase is a registered trademark of Oxyrase, Inc.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SAE0059-VAR:
SAE0059-1X5ML:
SAE0059-1X5ML-PW:
SAE0059-1X5ML-LBL:
SAE0059-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Elias Nehme et al.
Nature methods, 17(7), 734-740 (2020-06-17)
An outstanding challenge in single-molecule localization microscopy is the accurate and precise localization of individual point emitters in three dimensions in densely labeled samples. One established approach for three-dimensional single-molecule localization is point-spread-function (PSF) engineering, in which the PSF is
Boris Ferdman et al.
Optics express, 28(7), 10179-10198 (2020-04-01)
In microscopy, proper modeling of the image formation has a substantial effect on the precision and accuracy in localization experiments and facilitates the correction of aberrations in adaptive optics experiments. The observed images are subject to polarization effects, refractive index
Pernille Bülow et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 702020-702020 (2021-08-06)
Mitochondrial dysfunction has long been overlooked in neurodevelopmental disorders, but recent studies have provided new links to genetic forms of autism, including Rett syndrome and fragile X syndrome (FXS). Mitochondria show plasticity in morphology and function in response to neuronal