Merck
L1375
Sigma-Aldrich
DL-乳酸ナトリウム 溶液
syrup, 60 % (w/w), synthetic
別名:
DL-乳酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)COONa
CAS番号:
分子量:
112.06
Beilstein:
4332999
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
synthetic
品質水準
形状
syrup
濃度
60 % (w/w)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].CC(O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI Key
NGSFWBMYFKHRBD-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
DL-乳酸ナトリウムは、乳酸の有機ナトリウム塩です。吸湿剤であり、天然保湿因子(NMF)の成分です。通常、発酵によって生産されます。
アプリケーション
DL-乳酸ナトリウムは、P. gingivalisを培養し、バッチアッセイで長時間のメタン生成を観察するトリプチケースソイブロスの成分として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
乳酸ナトリウムは、浸透圧および電荷のバランスを維持するバッファーとして機能します。 特に化粧品では保湿剤として機能します。肉および家禽肉加工品の香料として働きます。また、緩衝剤としての役割も果たします。脳細胞の酸欠時には、代替エネルギー源および酸化基質として作用します。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L1375-1L:
L1375-VAR:
2540020:
L1375-500ML:
L1375-BULK:
L1375-100ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Half-molar sodium lactate infusion to prevent intracranial hypertensive episodes in severe traumatic brain injured patients: a randomized controlled trial
Ichai C, et al.
Intensive Care Medicine, 39(8), 1413-1422 (2013)
Effect of metronidazole and modulation of cytokine production on human periodontal ligament cells
Rizzo A, et al.
International Immunopharmacology, 10(7), 744-750 (2010)
Enhanced inhibition of Listeria monocytogenes and Salmonella enteritidis in meat by combinations of sodium lactate and diacetate
Mbandi E and Shelef LA
Journal of Food Protection, 64(5), 640-644 (2001)
Lactic acid: recent advances in products, processes and technologies-a review.
Datta R and Henry M.
Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 81(7), 1119-1129 (2006)
Glycerine: A Key Cosmetic Ingredient (2018)