製品名
Monoclonal Anti-SOX9 antibody produced in mouse, clone 1B11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1B11, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
56 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
direct ELISA: 1:10,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SOX9(6662)
免疫原
Purified recombinant fragment of human SOX9 expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against SOX9
Mouse monoclonal antibody raised against SOX9
物理的形状
Purified antibody in PBS with 0.05% sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Jan Code
SAB5300368-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)