安全性情報
SAB5700382
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-eNOS-T495 antibody produced in rabbit
別名:
ECNOS, NOS3, eNOS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
WB
化学種の反応性:
human, mouse
テクニック:
western blot: 1:500-1:2000
citations:
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
133
67
68
化学種の反応性
human, mouse
濃度
1.76 mg/ml
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pThr495)
遺伝子情報
human ... NOS3(4846)
詳細
Nitric oxide is a reactive free radical which acts as a biologic mediator in several processes, including neurotransmission and antimicrobial and antitumoral activities. Nitric oxide is synthesized from L-arginine by nitric oxide synthases. Variations in this gene are associated with susceptibility to coronary spasm. Alternative splicing and the use of alternative promoters results in multiple transcript variants.
免疫原
A synthetic phosphorylated peptide around T495 of human eNOS (NP_000594.2).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700382-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)