安全性情報
SAB5700734
Sigma-Aldrich
Anti-SPP1 antibody produced in rabbit
別名:
BNSP, BSPI, ETA-1, OPN, Osteopontin, SPP1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
32
33
35
交差性
mouse, human
濃度
1.63 mg/ml
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SPP1(6696)
詳細
The protein encoded by this gene is involved in the attachment of osteoclasts to the mineralized bone matrix. The encoded protein is secreted and binds hydroxyapatite with high affinity. The osteoclast vitronectin receptor is found in the cell membrane and may be involved in the binding to this protein. This protein is also a cytokine that upregulates expression of interferon-gamma and interleukin-12. Several transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
免疫原
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 17-314 of human SPP1 (NP_001035147.1).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700734-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)