分子量
64
67
交差性
rat, human, mouse
濃度
1.92 mg/ml
テクニック
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TGFBR2(7048)
詳細
This gene encodes a member of the Ser/Thr protein kinase family and the TGFB receptor subfamily. The encoded protein is a transmembrane protein that has a protein kinase domain, forms a heterodimeric complex with another receptor protein, and binds TGF-beta. This receptor/ligand complex phosphorylates proteins, which then enter the nucleus and regulate the transcription of a subset of genes related to cell proliferation. Mutations in this gene have been associated with Marfan Syndrome, Loeys-Deitz Aortic Aneurysm Syndrome, and the development of various types of tumors. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been characterized.
免疫原
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 23-280 of human TGFBR2 (NP_003233.4).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700739-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)