安全性情報
SAB5700860
Sigma-Aldrich
Anti-OPA1 antibody produced in rabbit
別名:
BERHS, MGM1, MTDPS14, NPG, NTG, OPA1, largeG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
IF
WB
化学種の反応性:
human, rat, mouse
テクニック:
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
111
115
化学種の反応性
human, rat, mouse
濃度
1.5 mg/ml
テクニック
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... OPA1(4976)
詳細
This gene product is a nuclear-encoded mitochondrial protein with similarity to dynamin-related GTPases. It is a component of the mitochondrial network. Mutations in this gene have been associated with optic atrophy type 1, which is a dominantly inherited optic neuropathy resulting in progressive loss of visual acuity, leading in many cases to legal blindness. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
免疫原
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 661-960 of human OPA1 (NP_056375.2).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700860-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)