安全性情報
SAB5701365
Sigma-Aldrich
Anti-Nesprin 1 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
クローン:
monoclonal
application:
IHC
WB
化学種の反応性:
mouse, human, rat
テクニック:
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
liquid
化学種の反応性
mouse, human, rat
濃度
0.6 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SYNE1(23345)
詳細
This gene encodes a spectrin repeat containing protein expressed in skeletal and smooth muscle, and peripheral blood lymphocytes, that localizes to the nuclear membrane. Mutations in this gene have been associated with autosomal recessive spinocerebellar ataxia 8, also referred to as autosomal recessive cerebellar ataxia type 1 or recessive ataxia of Beauce. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described. [provided by RefSeq, Jul 2008]
免疫原
A synthesized peptide derived from human Nesprin 1
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701365-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)