安全性情報
SAB5701645
Sigma-Aldrich
Anti- KDM5B antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
IHC
WB
化学種の反応性:
human, mouse, rat
テクニック:
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
liquid
化学種の反応性
human, mouse, rat
濃度
2.7 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KDM5B(10765)
詳細
This gene encodes a lysine-specific histone demethylase that belongs to the jumonji/ARID domain-containing family of histone demethylases. The encoded protein is capable of demethylating tri-, di- and monomethylated lysine 4 of histone H3. This protein plays a role in the transcriptional repression or certain tumor suppressor genes and is upregulated in certain cancer cells. This protein may also play a role in genome stability and DNA repair. Alternate splicing results in multiple transcript variants.
免疫原
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 784-883 of human KDM5B (NP_006609.3).
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701645-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)