安全性情報
SAB5701858
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-PLK1-T210 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
liquid
交差性
mouse, human
濃度
0.98 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pThr210)
遺伝子情報
human ... PLK1(5347)
詳細
The Ser/Thr protein kinase encoded by this gene belongs to the CDC5/Polo subfamily. It is highly expressed during mitosis and elevated levels are found in many different types of cancer. Depletion of this protein in cancer cells dramatically inhibited cell proliferation and induced apoptosis; hence, it is a target for cancer therapy. [provided by RefSeq, Sep 2015]
免疫原
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding T210 of human PLK1
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701858-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)