Merck
V8137
Sigma-Aldrich
抗V5抗体 ウサギ宿主抗体
IgG fraction of antiserum
別名:
Rabbit Anti-V5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.56
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
テクニック
immunocytochemistry: 5 μg/mL using V5 tagged fusion protein in methanol-acetone fixed transiently transfected 293T cells
immunoprecipitation (IP): 5 μg/mL using V5 tagged fusion protein from extracts of transfected cells
western blot: 2.5 μg/mL using V5 tagged fusion protein expressed in whole extracts of transfected cells
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
V5は、システインに富む金属結合ドメインに類似する、C末端のシステインに富む領域で構成されるアミノ共末端タンパク質です。V5は、パラミクソウイルスSV5の「P」遺伝子によりコードされています。
ウサギ抗V5合成ペプチド抗体は、トランスフェクトされた哺乳類細胞内で、およびin vitro翻訳で発現したV5タグ標識組換え融合タンパク質と反応します。
特異性
V5タグ(GKPIPNPLLGLDST)融合タンパク質を認識します。
アプリケーション
ラビットで産生される抗-V5抗体の用途:
  • 免疫細胞染色
  • 免疫沈降
  • ウエスタンブロッティング
物理的形状
0.01M PBS溶液(pH 7.4, 15mMアジ化ナトリウム含有)
保管および安定性
2~8℃で最大1か月間保存します。それ以上保管するには、作業用アリコート中で凍結します。繰り返し凍結・解凍することは推奨しません。「自動霜取機能付き」冷凍庫での保管は推奨しません。長期保管によりわずかな濁りが見られる場合は、遠心分離によって溶液を清澄してから使用します。12時間以内に使用しなかった作業用希釈試料は廃棄しなければなりません。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に記載がない場合、メルクの製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoまたはin vivoの治療用途、あるいはヒトまたは動物へのあらゆる種類の消費または適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
IXO11145:
V8137-BULK:
V8137-VAR:
V8137-.2MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mutations in MAPKBP1 Cause Juvenile or Late-Onset Cilia-Independent Nephronophthisis
Macia MS, et al.
American Journal of Human Genetics, 100(2), 323-333 (2017)
Fredrik Holmström et al.
Scientific reports, 6, 24991-24991 (2016-05-05)
The hepatitis C virus nonstructural (NS) 3/4A and NS5A proteins are major targets for the new direct-acting antiviral compounds. Both viral proteins have been suggested as modulators of the response to the host cell. We have shown that NS3/4A- and
Pyk2 is a Novel Tau Tyrosine Kinase that is Regulated by the Tyrosine Kinase Fyn
Chuanzhou Li and Jurgen G
Journal of Alzheimer's disease reports, 64(1), 205-221 (2018)
Ildar Gabaev et al.
Journal of virology, 88(24), 14326-14339 (2014-10-03)
The human cytomegalovirus (CMV) UL11 open reading frame (ORF) encodes a putative type I transmembrane glycoprotein which displays remarkable amino acid sequence variability among different CMV isolates, suggesting that it represents an important virulence factor. In a previous study, we
Bente B Johansson et al.
The Journal of biological chemistry, 286(40), 34593-34605 (2011-07-26)
CEL-maturity onset diabetes of the young (MODY), diabetes with pancreatic lipomatosis and exocrine dysfunction, is due to dominant frameshift mutations in the acinar cell carboxyl ester lipase gene (CEL). As Cel knock-out mice do not express the phenotype and the