濃度
0.377 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer166)
遺伝子情報
human ... RIPK1K1(8737)
免疫原
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S166 of human RIPK1/RIP
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701958-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)