Merck
SAB5702288
Sigma-Aldrich
Anti-PKC mu Antibody, clone 2A5U1, Rabbit Monoclonal
別名:
CHDED, PKC-MU, PKCM, PKD, PRKCM
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
2A5U1, monoclonal
形状
liquid
分子量
102 kDa
化学種の反応性
rat, rat, human
濃度
0.25 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
RRRRLSNVSLTGVSTIRTSSAELSTSAPDEPLLQKSPSESFIGREKRSNSQSYIGRPIHLDKILMSKVKVPHTFVIHSYTRPTVCQYCKKLLKGLFRQGLQ
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PRKD1(5587)
詳細
The protein encoded by this gene is a serine/threonine protein kinase involved in many cellular processes, including Golgi body membrane integrity and transport, cell migration and differentiation, MAPK8/JNK1 and Ras pathway signaling, MAPK1/3 (ERK1/2) pathway signaling, cell survival, and regulation of cell shape and adhesion. [provided by RefSeq, Jan 2017]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 200-300 of human PKC mu (Q15139).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1