Merck
SH1131
Sigma-Aldrich
MISSION® shRNAヒト遺伝子ファミリーセット、レンチウイルス粒子
Nuclear Hormone Receptors
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106609
NACRES:
NA.51
詳細
レンチウイルス粒子(抜き取り試験でプレート力価測定)は、簡単に識別できるようにバーコードがついた96ウェルプレートで販売されています。必要以上の凍結/融解をしないように、そしてウイルス粒子の機能を最大にするために、4×50 μLの小分け包装で供給されます。各遺伝子ファミリーセットの力価は抜き取り試験(クローンの10%)により確認されています。完全に力価確認されたセットもご購入いただけます。詳しくはRNAi@sial.comまでお問い合わせください。遺伝子ファミリーセットと一緒に、RefSeq、遺伝子の解説、遺伝子シンボル、クローンID、ヘアピン配列、遺伝子座同士のつながり、およびプレートマップポジションを収録したCDが付いてきます。
その他情報
TRCライブラリーは常にアップデートされているため、ご購入の時点での正確な遺伝子およびクローンの数は多少変更されている場合があります。
各MISSION shRNAクローンは、レンチウイルスプラスミドベクターpLKO.1-Puroのコンストラクト後に、大腸菌を形質転換しています。pLKO.1-Puroベクターには、細菌用抗生物質(アンピシリン)耐性遺伝子と哺乳動物用抗生物質(ピューロマイシン)耐性遺伝子が組み込まれており、細菌細胞株、哺乳類細胞株のどちらにも利用できます。各クローンセットは、独自のアルゴリズムを用いて各ターゲット遺伝子に対してデザインされた平均3~5のコンストラクトが含まれています。したがって、各遺伝子セットのうち少なくとも1クローンは70%以上のノックダウンレベルを示すため、これらのクローンセットを使用することにより、幅広いノックダウン効率が予測されます。これにより、遺伝子機能の消失の影響について幅広いノックダウン効率で検討できます。各shRNAコンストラクトはクローニングされており、ターゲット遺伝子に確実にマッチするよう配列が確認されております。
販売されているその他の遺伝子ファミリーセットの詳細なリストは、遺伝子ファミリーセットのウェブサイトをご覧ください。
遺伝子数:46、クローン数:218
法的情報
本製品の使用にはライセンス契約が1つ以上必要となります。詳細はhttp://sigmaaldrich.com/missionlicenseをご覧ください。
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
カルタヘナ法
カルタヘナ法
文書ライブラリにアクセスする
The nuclear hormone receptor gene superfamily
Ribeiro, R. C., et al.
Annals of Medicine, 46, 443-453 (1995)
Nuclear hormone receptor assays for drug discovery
Rosen, J., et al.
Drug Des. Discovery, 6, 224-230 (2003)
Coactivators in assay design for nuclear hormone receptor drug discovery
Chen, T., et al.
Drug Delivery Technology, 1, 835-842 (2003)
Miltiadis Kininis et al.
Nuclear receptor signaling, 6, e005-e005 (2008-02-28)
Recent genomic analyses of transcription factor binding, histone modification, and gene expression have provided a global view of transcriptional regulation by nuclear receptors (NRs) that complements an existing large body of literature on gene-specific studies. The picture emerging from these
J C Burns et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 90(17), 8033-8037 (1993-09-01)
The restricted host-cell range and low titer of retroviral vectors limit their use for stable gene transfer in eukaryotic cells. To overcome these limitations, we have produced murine leukemia virus-derived vectors in which the retroviral envelope glycoprotein has been completely