Merck
SHC014
Sigma-Aldrich
MISSION®コントロールベクターpLKO.1-puro UbC-TurboGFP
Contains a gene encoding TurboGFP, under the control of the UbC promoter
別名:
MISSION®コントロールベクター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106609
NACRES:
NA.51
品質水準
製品種目
MISSION®
濃度
500 ng/μL in TE buffer; DNA (10μg of plasmid DNA)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
抗生物質アンピシリン、ピューロマイシンの耐性遺伝子によって、それぞれ細菌、哺乳類細胞でのセレクションが可能です。さらに、適合するパッケージングプラスミドと組み合わせてトランスフェクションすることにより、パッケージング細胞(HEK293T)中において自己不活性化した複製能力のないウイルス粒子を生成することができます。CMV-TurboGFP Control Vectorは、10 μgのプラスミドDNAが濃度500 ng/μLで含まれるTris-EDTA(TE)バッファー溶液でご提供します。
アプリケーション
アプリケーションデータ、プロトコール、ベクターマップ等の詳細はこちらをご覧ください。
一部の細胞種では、CMVプロモーターのサイレンシングが問題となる場合があります。そのような細胞では、代わりにユビキチンプロモーター(UbC)をご利用いただけます。MISSION UbC-TurboGFP Control Vectorは9092塩基対のレンチウイルスプラスミドベクターで、UbCプロモーターの制御下でTurboGFPをコードする遺伝子を含みます。UbC-TurboGFP Control Vectorは、別のプロモーターが必要な場合のMISSION shRNA library cloneを用いた実験におけるポジティブコントロールとなります。
法的情報
本製品の使用には1つ以上のライセンス契約が必要となります。詳細については、http://sigmaaldrich.com/missionlicenseをご覧下さい。
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TurboGFP is a trademark of Evrogen Co.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
SHC014:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Jun Wu et al.
Cell reports, 33(7), 108395-108395 (2020-11-19)
The mammalian SWitch/Sucrose Non-Fermentable (SWI/SNF) chromatin-remodeling BAF (BRG1/BRM-associated factor) complex plays an essential role in developmental and pathological processes. We show that the deletion of Baf155, which encodes a subunit of the BAF complex, in the Tie2(+) lineage (Baf155 (CKO)