アッセイ
≥95% (LC/MS-ELSD)
形状
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC.OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2OC=C[C@H]3[C@H](OC(=O)c4ccc(O)cc4)[C@@H]5O[C@]5(CO)[C@@H]23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C22H26O12.C2H6/c23-7-12-14(26)15(27)16(28)21(31-12)33-20-13-11(5-6-30-20)17(18-22(13,8-24)34-18)32-19(29)9-1-3-10(25)4-2-9;1-2/h1-6,11-18,20-21,23-28H,7-8H2;1-2H3/t11-,12-,13-,14-,15+,16-,17+,18+,20+,21+,22-;/m1./s1
InChI Key
HDJSRSCFWHTJOZ-BNQCZGKOSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00094-1MG:
試験成績書(COA)