由来生物
synthetic (Organic)
品質水準
フォーム
powder
色
white to off-white
溶解性
1 M HCl: soluble 50 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
SMILES記法
NC(=N)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H10N4O2S/c8-5-1-3-6(4-2-5)14(12,13)11-7(9)10/h1-4H,8H2,(H4,9,10,11)
InChI Key
BRBKOPJOKNSWSG-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... F2(2147) , PRSS1(5644)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S8751-250G:
S8751-VAR:
S8751-25G:
S8751-BULK:
S8751-500G:
S8751-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック