Merck
SMB00126
Sigma-Aldrich
Isoprunetin 7-O-glucoside
≥90% (LC/MS-ELSD)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H22O10
CAS番号:
分子量:
446.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥90% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1cc(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)cc3OC=C(C(=O)c13)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C22H22O10/c1-29-14-6-12(31-22-21(28)20(27)19(26)16(8-23)32-22)7-15-17(14)18(25)13(9-30-15)10-2-4-11(24)5-3-10/h2-7,9,16,19-24,26-28H,8H2,1H3/t16-,19-,20+,21-,22-/m1/s1
InChI Key
KSVVGBSBNPMXJF-RECXWPGBSA-N
詳細
植物由来の天然産物
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D J De Rodriguez et al.
Planta medica, 56(1), 59-62 (1990-02-01)
Extracts from Ulex europaeus L. (Fabaceae) were tested for antiviral activity against HSV-1 and poliovirus. It was found that the n-butanolic extract significantly inhibited the replication of these viruses, as shown by inhibition of cytophathic effects and reduction of plaques;