Merck
O9765
Sigma-Aldrich
オリエンチン
≥97% (HPLC)
別名:
8-β-D-グルコピラノシル-3',4',5,7-テトラヒドロキシフラボン, ルテオリン 8-C-β-D-グルコピラノシド, ルテオリン-8-グルコシド, ルテキシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H20O11
CAS番号:
分子量:
448.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
yellow
溶解性
1 M NaOH: 1 mg/mL, clear, yellow-orange
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc(O)c3C(=O)C=C(Oc23)c4ccc(O)c(O)c4
InChI
1S/C21H20O11/c22-6-14-17(28)18(29)19(30)21(32-14)16-11(26)4-10(25)15-12(27)5-13(31-20(15)16)7-1-2-8(23)9(24)3-7/h1-5,14,17-19,21-26,28-30H,6H2/t14-,17-,18+,19-,21+/m1/s1
InChI Key
PLAPMLGJVGLZOV-VPRICQMDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
オリエンチン(ORI)はルテオリン誘導体であり、水溶性8-C-グルコシド食事性フラボンです。その化学構造中に1個のケトン、2個のエーテル、フェニル基を有します。オリエンチンは多くの薬用植物から調達されており、例えば、Ocimum sanctum(ホーリーバジル)、Phyllostachys種(竹の葉)、Passiflora種、Trollius種などがあります。
アプリケーション
オリエンチンは、以下の用途に使用されています:
  • ラットモデルを用いて1,2-ジメチルヒドラジン(DMH)誘発性結腸直腸がんに対する防御効果を検討するための抗炎症・抗増殖薬として
  • 抗マイシンA誘導マウスC2C12骨格筋細胞におけるミトコンドリア機能不全に対するその保護効果を検討するためのフラバノイドとして
  • インフルエンザポリメラーゼPAサブユニットの潜在的エンドヌクレアーゼ阻害剤として
生物化学的/生理学的作用
オリエンチンは、過酸化水素誘導性のSH-SY5Y神経芽細胞腫細胞に対して神経保護作用を示します。抗酸化作用、抗炎症作用、抗老化作用、抗うつ作用、血管拡張作用、血管弛緩作用、心保護作用を有します。
フラボノイド配糖体は、アサイー、グローブおよびトケイソウで発見されました。抗ウィルス、抗菌、抗酸化剤です。放射線防御活性を示します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
O9765-1MG:
O9765-5MG:
O9765-BULK:
O9765-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A Rovirosa et al.
Acta neurologica Belgica, 92(1), 30-35 (1992-01-01)
Meningeal Fibrosarcoma (MF) accounts only for 0.5% of the brain tumors. Since the clinical manifestations and radiologic findings are non-specific, the diagnosis can only be achieved by pathological examination of surgically removed specimens. MF are tumors that behave locally very
Sinenhlanhla X H Mthembu et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(20) (2021-10-24)
The current study investigated the physiological effects of flavonoids found in daily consumed rooibos tea, aspalathin, isoorientin, and orientin on improving processes involved in mitochondrial function in C2C12 myotubes. To achieve this, C2C12 myotubes were exposed to a mitochondrial channel
Kit Ying Lam et al.
Advances in pharmacological sciences, 2016, 4104595-4104595 (2016-06-15)
Medicinal plants continue to play an important role in modern medications and healthcare as consumers generally believe that most of them cause fewer or milder adverse effects than the conventional modern medicines. In order to use the plants as a
Management problems in otitis media.
C C Levine
The Journal of the American Board of Family Practice, 5(1), 110-110 (1992-01-01)
D Marti Garin et al.
Acta orthopaedica Belgica, 58(1), 36-42 (1992-01-01)
Since 1986, 19 patients with 21 fractures of the thoracic and lumbar spine have been treated with the AO Internal Spinal Skeletal System. Of these fractures, 17 were burst fractures, 2 were seatbelt fractures and 2 were fracture-dislocations. All the