Merck
SMB00133
Sigma-Aldrich
4-[2-(4-Allyl-2,6-dimethoxyphenoxy)-1-hydroxypropyl]-2-methoxyphenol
≥95% (LC/MS-ELSD)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H26O6
CAS番号:
分子量:
374.43
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥95% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1cc(ccc1O)[C@H](O)[C@@H](C)Oc2c(OC)cc(CC=C)cc2OC
InChI
1S/C21H26O6/c1-6-7-14-10-18(25-4)21(19(11-14)26-5)27-13(2)20(23)15-8-9-16(22)17(12-15)24-3/h6,8-13,20,22-23H,1,7H2,2-5H3/t13-,20-/m1/s1
InChI Key
ULZFTGWWPHYLGI-ZUOKHONESA-N
詳細
植物由来の天然産物
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00133-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)