Merck
357995
Sigma-Aldrich
スクラレオール
98%
別名:
(1R,2R,8aS)-デカヒドロ-1-(3-ヒドロキシ-3-メチル-4-ペンテニル)-2,5,5,8a-テトラメチル-2-ナフトール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H36O2
CAS番号:
分子量:
308.50
Beilstein:
2054148
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
光学活性
[α]25/D −13°, c = 4 in carbon tetrachloride
bp
218-220 °C/19 mmHg (lit.)
mp
95-100 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CC1(C)CCC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@@](C)(O)[C@@H]2CC[C@@](C)(O)C=C
InChI
1S/C20H36O2/c1-7-18(4,21)13-9-16-19(5)12-8-11-17(2,3)15(19)10-14-20(16,6)22/h7,15-16,21-22H,1,8-14H2,2-6H3/t15-,16+,18-,19-,20+/m0/s1
InChI Key
XVULBTBTFGYVRC-HHUCQEJWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Sclareol, a diterpene compound with a labdane skeleton, is mainly used as a raw material in the fragrance industry. It shows potent cytotoxic and cytostatic effect in human leukemic cell lines.
アプリケーション
Sclareol may be used as a starting material in the synthesis of ambergris fragrance chemicals such as ambraoxide, ambrox, methylambraoxide, ambracetal, ambraketal and epiambraketal. It may also be used in the synthesis of (+)-galanolactone, (-)-8-epi-galanolactone and (+)-labdienedial.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
357995-1G:
357995-VAR:
357995-100G:
357995-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Discovery and functional characterization of two diterpene synthases for sclareol biosynthesis in Salvia sclarea (L.) and their relevance for perfume manufacture.
Caniard A, et al.
BMC plant biology, 12(1), 119-119 (2012)
A short efficient synthesis of ambraketal (four steps) and epiambraketal (five steps) from Sclareol.
Martres P, et al.
Tetrahedron Letters, 35(1), 97-98 (1994)
The effect of sclareol on growth and cell cycle progression of human leukemic cell lines.
Dimas K, et al.
Leukemia Research, 23(3), 217-234 (1999)
Synthesis of ambergris fragrance chemicals from sclareol, involving palladium catalysed key steps.
Coste-Maniere IC, et al.
Tetrahedron Letters, 29(9), 1017-1020 (1988)
Conversion of sclareol into (+)-galanolactone and (+)-labdienedial.
Jung M, et al.
Tetrahedron Letters, 38(16), 2871-2874 (1997)