Merck
SMB00319
Sigma-Aldrich
Mesaconitine
≥97% (HPLC)
別名:
Mesaconitine, (1a,3a,6a,14a,15a,16β)-1,6,16-Trimethoxy-4-(methoxymethyl)-20-methyl-aconitane-3,8,13,14,15-pentol 8-acetate 14-benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H45NO11
CAS番号:
分子量:
631.71
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
powder
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(O[C@@]12[C@@]3([H])[C@H](OC)[C@]4([H])[C@](COC)(CN(C)[C@H]35)[C@H](O)C[C@H](OC)[C@@]45[C@]([H])(C[C@@H](OC)[C@@H]2O)[C@]1([H])C(OC(C6=CC=CC=C6)=O)O)=O
InChI
1S/C32H45NO11/c1-16(34)44-32-22(29(38)43-28(37)17-10-8-7-9-11-17)18(12-19(40-4)27(32)36)31-21(41-5)13-20(35)30(15-39-3)14-33(2)26(31)23(32)24(42-6)25(30)31/h7-11,18-27,29,35-36,38H,12-15H2,1-6H3/t18-,19-,20-,21+,22-,23+,24+,25-,26?,27+,29?,30+,31+,32-/m1/s1
InChI Key
IORXNCZGFBAKNU-IIEDEHCPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Mesaconitine is an alkaloid from Aconitum japonicum, used in Japan and China to increase peripheral body temperature. Phytotoxin.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00319-VAR:
SMB00319-5MG:
SMB00319-50MG:
SMB00319-10MG:
SMB00319-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Vasorelaxing effect of mesaconitine, an alkaloid from Aconitum japonicum, on rat small gastric artery: possible involvement of endothelium-derived hyperpolarizing factor
Mitamura M, et al
Japanese Journal of Pharmacology, 89(4), 380-387 (2002)