Merck
SMB00330
Sigma-Aldrich
Hypaconitine
≥98% (HPLC)
別名:
Hypaconitine, 16,16-trimethoxy-4-(methoxymethyl)-20-methyl-,8-acetate benzoate,(1-α,6-α,14-α,15-α,16-β)-aconitane-8,13,14,15-tetraol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H45NO10
CAS番号:
分子量:
615.71
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(C1=CC=CC=C1)O[C@H]2[C@@]3(O)[C@@H](OC)[C@H](O)[C@]4(OC(C)=O)C5[C@H](OC)C6C([C@@H](OC)CC[C@]6(CN7C)COC)(C75)[C@H](C3)C42
InChI
1S/C33H45NO10/c1-17(35)44-33-21-19(14-31(38,28(42-6)26(33)36)27(21)43-29(37)18-10-8-7-9-11-18)32-20(40-4)12-13-30(16-39-3)15-34(2)25(32)22(33)23(41-5)24(30)32/h7-11,19-28,36,38H,12-16H2,1-6H3/t19-,20+,21?,22?,23+,24?,25?,26+,27-,28+,30+,31-,32?,33-/m1/s1
InChI Key
FIDOCHXHMJHKRW-XCIBRDTCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hypaconitine, a neuromuscular blocker, is a diterpene alkaloid found in the root of Aconitum carmichaelii.
生物化学的/生理学的作用
Hypaconitine is the primary constituent responsible for the neuromuscular blocking action of aconite root.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Jan Code
SMB00330-BULK:
SMB00330-5MG:
SMB00330-VAR:
SMB00330-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)