Merck
A8001
Sigma-Aldrich
アコニチン
≥95% (HPLC), crystalline
別名:
アセチルベンゾイルアコニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H47NO11
CAS番号:
分子量:
645.74
Beilstein:
74608
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
crystalline
white
溶解性
H2O: 0.3 mg/mL
ethanol: 35 mg/mL
SMILES記法
CCN1C[C@]2(COC)[C@H](O)C[C@@H](OC)C34C5C[C@]6(O)[C@@H](OC)[C@H](O)[C@@](OC(C)=O)(C5[C@H]6OC(=O)c7ccccc7)C([C@H](OC)C23)C14
InChI
1S/C34H47NO11/c1-7-35-15-31(16-41-3)20(37)13-21(42-4)33-19-14-32(40)28(45-30(39)18-11-9-8-10-12-18)22(19)34(46-17(2)36,27(38)29(32)44-6)23(26(33)35)24(43-5)25(31)33/h8-12,19-29,37-38,40H,7,13-16H2,1-6H3/t19-,20-,21-,22-,23+,24+,25?,26?,27+,28-,29+,31+,32-,33?,34-/m1/s1
InChI Key
XFSBVAOIAHNAPC-VBUFWTEXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アコニチンは、以下の用途に使用されています:
  • ウサギの心リズムに対する心膜経線(PM)に沿った心毒性を検討するため
  • 高速薄層クロマトグラフィー(HPTLC)フィンガープリント法における標準物質として
  • アコニチンベースのリポアルカロイド半合成で
アコニチンはテトロドトキシン感受性のNa+チャネルを活性化する神経毒であり、シナプス前脱分極を誘発し、神経伝達物質の放出をブロックします。また、ノルエピネフリン再取り込みをブロックします。心臓では、冠動脈内注射により心室性頻拍を誘発します。
生物化学的/生理学的作用
アコニチンは、Aconitum(トリカブト)属植物に豊富に含まれるジエステルジテルペン(diesterditerpene)アルカロイドです。鎮痛、解熱、および抗リウマチ活性を有します。アコニチンは、神経伝達の阻害に関与します。神経毒素および心毒素として作用します。アコニチンは、心室頻拍(VT)と心室細動(VF)を誘発します。電位依存性Na+チャネルと相互作用して膜の脱分極を引き起こします。アコニチンは、全身性エリテマトーデス(SLE)に対し治療効果がある可能性があります。また、ノルエピネフリンの再取込みも阻害します。
神経毒です。テトロドトキシン感受性Na+チャネルを活性化して前シナプスの脱分極を誘発することから、神経の活動電位を遮断し、神経伝達物質の放出を次々と阻止して神経筋接合部における終板電位を低下させます。また、アコニチンはノルエピネフリンの再取り込みをブロックします。アコニチンの冠動脈内投与の後、心臓では心室性頻拍が誘発されます。培養心室筋細胞においては、アコニチンにより活動電位の持続時間が延長されて、早期後脱分極の出現を誘発します。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
A8001-5MG:
A8001-250MG:
A8001-BULK:
A8001-25MG:
A8001-VAR:
A8001-100MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
A-803467
Sigma-Aldrich
5.08505
A-803467
A-803467 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
A3109
A-803467
Hong-Fei Zhang et al.
Analytica chimica acta, 724, 54-60 (2012-04-10)
A magnetic carbon nanomaterial for Fe(3)O(4) enclosure hydroxylated multi-walled carbon nanotubes (Fe(3)O(4)-EC-MWCNTs-OH) was prepared by the aggregating effect of Fe(3)O(4) nanoparticle on MWCNTs-OH, and combined with high-performance liquid chromatography (HPLC)/diode array detection (DAD) to determine the aconitines (aconitine, hypaconitine and
Hongbin Zhu et al.
Talanta, 103, 56-65 (2012-12-04)
A fingerprinting approach was developed by means of UPLC-ESI/MS(n) (ultra-performance liquid chromatography-electrospray ionization/mass spectrometry) for the quality control of processed Radix Aconiti, a widely used toxic traditional herbal medicine. The present fingerprinting approach was based on the two processing methods
T Sawanobori et al.
Japanese heart journal, 37(5), 709-718 (1996-09-01)
The effects of antiarrhythmic agents, including Classes I and IV and 3-10 mM Mg2+ on aconitine-induced arrhythmias were examined using a conventional microelectrode and patch clamp method in Langendorff-perfused rabbit hearts and isolated guinea-pig ventricular myocytes. Intracoronary application of 0.1
Aconitine
Natural Small Molecule Drugs from Plants, 349-352 (2018)
T Y Chan et al.
Veterinary and human toxicology, 36(5), 452-455 (1994-10-01)
Both "chuanwu", the main root of Aconitum carmichaeli, and "caowu", the root of A kusnezoffii, are believed to possess anti-inflammatory, analgesic and cardiotonic effects and have been used in Chinese materia medica mainly for the treatment of musculoskeletal disorders. They