Merck
SMB00569
Sigma-Aldrich
2′,4′-Dihydroxy-4-prenyloxychalcone
≥85% (LC/MS-UV)
別名:
LMPK12120217
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H20O4
CAS番号:
分子量:
324.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥85% (LC/MS-UV)
フォーム
solid
溶解性
DMSO: 1 mg/mL
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(C1=C(C=C(C=C1)O)O)/C=C/C2=CC=C(OCC=C(C)C)C=C2
InChI
1S/C20H20O4/c1-14(2)11-12-24-17-7-3-15(4-8-17)5-10-19(22)18-9-6-16(21)13-20(18)23/h3-11,13,21,23H,12H2,1-2H3/b10-5+
InChI Key
VVSZRCIUFBADJQ-BJMVGYQFSA-N
詳細
植物由来の天然産物
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)