Merck
SMB00573
Sigma-Aldrich
Zataroside B
≥90% (LC/MS-UV)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H24O7
CAS番号:
分子量:
328.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥90% (LC/MS-UV)
形状
solid
溶解性
DMSO: 1 mg/mL
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@H]([C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)CO)OC2=C(C)C=C(O)C(C(C)C)=C2)[C@H]1O
InChI
1S/C16H24O7/c1-7(2)9-5-11(8(3)4-10(9)18)22-16-15(21)14(20)13(19)12(6-17)23-16/h4-5,7,12-21H,6H2,1-3H3/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
InChI Key
XFPSRAYOBUHKRV-IBEHDNSVSA-N
詳細
植物由来の天然産物
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3