Merck
SMB01022
Sigma-Aldrich
Vinylphenol, O-[L-Rhamnopyranosyl-(1-6)-ß-D-glucopyranoside]
≥90% (LC/MS-ELSD)
別名:
4-Ethenylphenyl 6-O-(6-deoxyhexopyranosyl)hexopyranoside, 4-ethenylphenyl 6-O-(6-deoxy-alpha-L-mannopyranosyl)-beta-D-Glucopyranoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H28O10
CAS番号:
分子量:
428.43
UNSPSCコード:
12352205
NACRES:
NA.25
由来生物
plant
アッセイ
≥90% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
分子量
428.43
溶解性
water: slightly soluble
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)OC[C@H]2O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)O)Oc3ccc(cc3)C=C
InChI
1S/C20H28O10/c1-3-10-4-6-11(7-5-10)29-20-18(26)16(24)14(22)12(30-20)8-27-19-17(25)15(23)13(21)9(2)28-19/h3-7,9,12-26H,1,8H2,2H3/t9-,12+,13-,14+,15+,16-,17+,18+,19+,20+/m0/s1
InChI Key
KVPBAPOAIIQDGQ-XXGVTNRTSA-N
詳細
Vinylphenol, O-[L-Rhamnopyranosyl-(1-6)-ß-D-glucopyranoside], also known as 4-Ethenylphenyl 6-O-(6-deoxyhexopyranosyl)hexopyranoside, is a phenolic glycoside.
アプリケーション
It is a natural product derived from plant source that finds application in compound screening libraries, metabolomics, phytochemical, and biochemical research.
特徴および利点
  • High quality compound suitable for multiple research applications
  • Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
その他情報
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB01022-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)