Merck
SML0150
Sigma-Aldrich
トルカポン
≥98% (HPLC)
別名:
3,4-ジヒドロキシ-4'-メチル-5-ニトロベンゾフェノン, Ro 40-7592
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H11NO5
CAS番号:
分子量:
273.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
yellow
溶解性
DMSO: ≥15 mg/mL
オーガナイザー
Roche
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)C(=O)c2cc(O)c(O)c(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H11NO5/c1-8-2-4-9(5-3-8)13(17)10-6-11(15(19)20)14(18)12(16)7-10/h2-7,16,18H,1H3
InChI Key
MIQPIUSUKVNLNT-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... COMT(1312)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
トルカポンは、COMTが媒介する細胞シグナル伝達研究において使用される可能性があります。
トルカポンは、ヒト胎児腎臓細胞293におけるメチルトランスフェラーゼアッセイで使用されてきました。
生物化学的/生理学的作用
トルカポンによるカテコール-O-メチルトランスフェラーゼの阻害は、レボドーパの半減期を延ばし、バイオアベイラビリティを高めます。したがって、運動反応変動のあるパーキンソン病患者において効果的な補助的療法です。
トルカポンは、経口活性を有するカテコール-O-メチルトランスフェラーゼ(COMT)阻害剤です。中枢と末梢の両方のCOMTを阻害します。トルカポンは血液脳関門を通過し、パーキンソン病治療のL-DOPA補助療法に利用されています。
特徴および利点
この化合物はRoche社が開発しました。その他の製薬会社が開発した化合物および承認薬/薬剤候補のリストをご覧になるには、ここをクリックしてください
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0150-VAR:
SML0150-BULK:
SML0150-50MG:
SML0150-10MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jenny J Fischer et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 113(1), 243-253 (2009-09-29)
Capture compound mass spectrometry (CCMS) is a novel technology that helps understand the molecular mechanism of the mode of action of small molecules. The Capture Compounds are trifunctional probes: A selectivity function (the drug) interacts with the proteins in a
Development of an HTRF assay for the detection and characterization of inhibitors of catechol-O-methyltransferase
Kimos M, et al.
Journal of Biomolecular Screening, 21, 490-495 (2016)
Mikael Palner et al.
Nuclear medicine and biology, 37(7), 837-843 (2010-09-28)
R-[(11)C]-SKF 82957 is a high-affinity and potent dopamine D(1) receptor agonist radioligand, which gives rise to a brain-penetrant lipophilic metabolite. In this study, we demonstrate that systemic administration of catechol-O-methyl transferase (COMT) inhibitors blocks this metabolic pathway, facilitating the use
Daniel D Truong
Clinical interventions in aging, 4, 109-113 (2009-06-09)
Levodopa has been the gold standard therapy for the motor symptoms of Parkinson's disease for more than three decades. Although it remains the most effective treatment, its long-term use is associated with motor fluctuations and dyskinesias that can be disabling
Jon E Grant et al.
The Journal of nervous and mental disease, 200(11), 996-998 (2012-11-06)
The course of pathological gambling (PG) in women has been described as having a later age of initiation but a shorter time to problematic gambling ("telescoped"). This study examined evidence for telescoping and its relationship with comorbidities. Seventy-one treatment-seeking individuals