Merck
T2573
Sigma-Aldrich
トログリタゾン
≥98% (HPLC), powder, PPARγ agonist
別名:
(±)-5-[4-[(6-ヒドロキシ-2,5,7,8-テトラメチルクロマン-2-イル)メトキシ]ベンジル]-2,4-チアゾリジンジオン, CS-045
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H27NO5S
CAS番号:
分子量:
441.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
トログリタゾン, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to off-white
溶解性
DMSO: 20 mg/mL
SMILES記法
Cc1c(C)c2OC(C)(CCc2c(C)c1O)COc3ccc(CC4SC(=O)NC4=O)cc3
InChI
1S/C24H27NO5S/c1-13-14(2)21-18(15(3)20(13)26)9-10-24(4,30-21)12-29-17-7-5-16(6-8-17)11-19-22(27)25-23(28)31-19/h5-8,19,26H,9-12H2,1-4H3,(H,25,27,28)
InChI Key
GXPHKUHSUJUWKP-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
詳細
トログリタゾンは2型糖尿病を治療するために使用されます。肝臓損傷と関連しています。トログリタゾンはチトクローム3Aの誘導因子として機能します。
アプリケーション
トログリタゾンは脂肪細胞分化培地における試薬として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
PPARγアゴニストであり、抗炎症性および抗腫瘍活性を有するチアゾリジンジオン(TZD)系抗糖尿病薬です。p53経路を介してアポト-シスを誘導します。
特徴および利点
本化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transductionの核内受容体(PPAR)及びカリウムチャネルのページに掲載されています。ハンドブックの他のページを閲覧するには、ここをクリックしてください
調製ノート
トログリタゾンを用いた試験により、単離されたラットの長指伸筋1において、AMP活性化タンパク質キナーゼ(pAMPK)及びリン酸化アセチル-CoAカルボキシラーゼを増加させることが報告されています。さらに、トログリタゾン介在性のオートファジーの分析によりAMPK α2の刺激と相関することが報告されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T2573-BULK:
T2573-5MG:
T2573-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
SML0896
MCC-555
Hecogenin phyproof® Reference Substance
PHL83508
Hecogenin
T0070907 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
T8703
T0070907
GW0742 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
G3295
GW0742
Armodafinil ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0039
Armodafinil
Registered report: IDH mutation impairs histone demethylation and results in a block to cell differentiation
Richarson AD, et al.
eLife, 5, e10860-e10860 (2016)
Phil June Park et al.
International journal of molecular sciences, 20(8) (2019-04-18)
Adiponectin (APN), released mainly from adipose tissue, is a well-known homeostatic factor for regulating glucose levels, lipid metabolism, and insulin sensitivity. A recent study showed that human hair follicles express APN receptors and the presence of APN-mediated hair growth signaling
Reprogramming of Human Cord Blood CD34+ Cells into Induced MSCs
Hematopoietic Differentiation of Human Pluripotent Stem Cells, 91-101 (2015)
Farah Tasnim et al.
Scientific reports, 10(1), 4768-4768 (2020-03-18)
Hepatocyte spheroids are useful models for mimicking liver phenotypes in vitro because of their three-dimensionality. However, the lack of a biomaterial platform which allows the facile manipulation of spheroid cultures on a large scale severely limits their application in automated
Troglitazone hepatotoxicity: are we getting closer to understanding idiosyncratic liver injury?
Jaeschke H
Toxicological Sciences, 97(1), 1-3 (2007)