アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
room temp
SMILES記法
N4(C(CCCC4)CN(CCC)CCC)CCNC(=O)[n]1c2ncccc2[nH][c](c3c1cccc3)=O
InChI
1S/C27H38N6O2/c1-3-16-31(17-4-2)20-21-10-7-8-18-32(21)19-15-29-27(35)33-24-13-6-5-11-22(24)26(34)30-23-12-9-14-28-25(23)33/h5-6,9,11-14,21H,3-4,7-8,10,15-20H2,1-2H3,(H,29,35)(H,30,34)
InChI Key
MZDYABXXPZNUCT-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0620-BULK:
SML0620-5MG:
SML0620-VAR:
SML0620-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
関連コンテンツ
神経科学分野における低分子生理活性物質の創薬研究