安全性情報
SML0704
Sigma-Aldrich
1-メチルニコチンアミドクロリド
≥98% (HPLC)
別名:
3-カルバミル-1-メチルビリジニウム塩化物, MNA, N-メチルニコチン酸アミドクロリド, N1-メチルニコチンアミド塩化物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H9ClN2O
CAS番号:
分子量:
172.61
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
H2O: 15 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl.[n+]1(cc(ccc1)C(=N)[O-])C
InChI
1S/C7H8N2O.ClH/c1-9-4-2-3-6(5-9)7(8)10;/h2-5H,1H3,(H-,8,10);1H
InChI Key
BWVDQVQUNNBTLK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
1-メチルニコチンアミド(MNA)は、主としてニコチンアミド N-メチルトランスフェラーゼ(NNMT)によって産生されるニコチンアミドからの主要代謝生成物です。1-メチルニコチンアミド(MNA)は抗血栓、抗炎症効果を持つことが知られています。最近の研究によれば、MNA は血管内皮へ直接作用することによって抗血栓、抗炎症効果を発現します。このとき、NOの生物学的利用能を高めると同時にeNOS-依存性酸化ストレスを低減して血管を弛緩させる効果を持つとされています。多くのタイプの癌はNNMT活性を高めます。 MNA がNNMTの過剰発現を伴う腫瘍形成にどの程度まで直接的に関与するのか、というのが目下の研究対象です。MNA自体はミトコンドリア複合体1の活性を高めて、SH-SY5Y神経芽細胞腫細胞内(NNMTを生成しません)での癌細胞生存率を高くします。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0704-50MG:
SML0704-VAR:
SML0704-BULK:
SML0704-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bashar M Thejer et al.
BMC molecular and cell biology, 21(1), 26-26 (2020-04-16)
Progesterone receptor membrane component 1 (PGRMC1) is often elevated in cancers, and exists in alternative states of phosphorylation. A motif centered on PGRMC1 Y180 was evolutionarily acquired concurrently with the embryological gastrulation organizer that orchestrates vertebrate tissue differentiation. Here, we