アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
H2O: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CS(O)(=O)=O.CN1[C@H]2CC[C@@H]1C[C@@H](C2)OC(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H25NO.CH4O3S/c1-22-18-12-13-19(22)15-20(14-18)23-21(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17;1-5(2,3)4/h2-11,18-21H,12-15H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/t18-,19+,20+;
InChI Key
CPFJLLXFNPCTDW-BWSPSPBFSA-N
遺伝子情報
human ... CHRM1(1128)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0847-VAR:
SML0847-BULK:
SML0847-500MG:
試験成績書(COA)
資料
Muscarinic acetylcholine receptors mediate acetylcholine actions in CNS and non-nervous tissues, crucial for cell signaling.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
関連コンテンツ
神経科学分野における低分子生理活性物質の創薬研究