アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
mp
260 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 5 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CN1CCOC(c2ccccc2)c3ccccc3C1
InChI
1S/C17H19NO.ClH/c1-18-11-12-19-17(14-7-3-2-4-8-14)16-10-6-5-9-15(16)13-18;/h2-10,17H,11-13H2,1H3;1H
InChI Key
CNNVSINJDJNHQK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0909-10MG:
SML0909-BULK:
SML0909-VAR:
SML0909-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
関連コンテンツ
神経科学分野における低分子生理活性物質の創薬研究