製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=NC=C(C2=C(C3=CC=C(S(C)(=O)=O)C=C3)C=C(Cl)C=N2)C=C1
InChI
1S/C18H15ClN2O2S/c1-12-3-4-14(10-20-12)18-17(9-15(19)11-21-18)13-5-7-16(8-6-13)24(2,22)23/h3-11H,1-2H3
InChI Key
MNJVRJDLRVPLFE-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PTGS2(5743)
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
32097-VAR:
32097-25MG:
32097-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック