アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
room temp
InChI
1S/C19H19N3O2/c1-13(14-7-3-2-4-8-14)20-18(23)12-11-17-21-16-10-6-5-9-15(16)19(24)22-17/h2-10,13H,11-12H2,1H3,(H,20,23)(H,21,22,24)/t13-/m0/s1
InChI Key
QIHBWVVVRYYYRO-ZDUSSCGKSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0999-5MG:
SML0999-BULK:
SML0999-25MG:
SML0999-VAR:
試験成績書(COA)
資料
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.