Merck
SML1016
Sigma-Aldrich
カマレキシン
≥98% (HPLC)
別名:
3-(チアゾル-2-イル)-1H-インドール, カマレキシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H8N2S
CAS番号:
分子量:
200.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to light brown
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C12=CC=CC=C1NC=C2C3=NC=CS3
InChI
1S/C11H8N2S/c1-2-4-10-8(3-1)9(7-13-10)11-12-5-6-14-11/h1-7,13H
InChI Key
IYODIJVWGPRBGQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
カマレキシンは、 Arabidopsis thaliana (シロイヌナズナ)の葉を用いた定量および耐性アッセイに使用されています。
生物化学的/生理学的作用
カマレキシンは、アブラナ科植物から単離されたファイトアレキシンで、抗菌、抗真菌、抗増殖、および癌の化学予防活性を示します。カマレキシンはROSレベルを明らかに増加させ、高いROSレベルを示す悪性度の高い前立腺癌細胞においてより効果的です。に Arabidopsis thaliana(シロイヌナズナ)は、カマレキシンおよびサリチル酸により Phytophthora capsici(エキビョウキン)に対する抵抗力を得ています。
特徴および利点
本製品は、アポトーシス研究のページに記載されています。アポトーシ関連製品について、さらにご覧になるにはClick hereをクリックしてください。その他の研究領域用の生物活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご参照ください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1016-BULK:
SML1016-VAR:
SML1016-25MG:
SML1016-5MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Camalexin quantification in Arabidopsis thaliana leaves infected with Botrytis cinerea
Savatin DV, et al.
Bio-protocol, 5(2), e1379-e1379 (2015)
Siva K Malka et al.
Frontiers in plant science, 8, 2131-2131 (2018-01-10)
Glucosinolates (GLS) are a group of plant secondary metabolites mainly found in Cruciferous plants, share a core structure consisting of a β-thioglucose moiety and a sulfonated oxime, but differ by a variable side chain derived from one of the several
Jhon Venegas-Molina et al.
Scientific reports, 10(1), 10319-10319 (2020-06-27)
The plant hormones salicylic acid (SA) and jasmonic acid (JA) regulate defense mechanisms capable of overcoming different plant stress conditions and constitute distinct but interconnected signaling pathways. Interestingly, several other molecules are reported to trigger stress-specific defense responses to biotic
Hector R Huarte et al.
Plants (Basel, Switzerland), 9(9) (2020-09-24)
The association among environmental cues, ethylene response, ABA signaling, and reactive oxygen species (ROS) homeostasis in the process of seed dormancy release is nowadays well-established in many species. Alternating temperatures are recognized as one of the main environmental signals determining
Vania Michelotti et al.
BMC genomics, 19(1), 585-585 (2018-08-08)
Since 2007, bacterial canker caused by Pseudomonas syringae pv. actinidiae (Psa) has become a pandemic disease leading to important economic losses in every country where kiwifruit is widely cultivated. Options for controlling this disease are very limited and rely primarily
資料
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.