アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C)C(N/N=C/C1=C(N)C=CC=N1)=S
InChI
1S/C9H13N5S/c1-14(2)9(15)13-12-6-8-7(10)4-3-5-11-8/h3-6H,10H2,1-2H3,(H,13,15)/b12-6+
InChI Key
DQVSEUUIXQTWRB-WUXMJOGZSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1055-BULK:
SML1055-VAR:
SML1055-5MG:
SML1055-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.