アッセイ
≥85% (GC)
形状
hexane solution
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCC(O)\C=C\C(OC)OC
InChI
1S/C11H22O3/c1-4-5-6-7-10(12)8-9-11(13-2)14-3/h8-12H,4-7H2,1-3H3/b9-8+
InChI Key
ATGIHMSJAARJTF-CMDGGOBGSA-N
生物化学的/生理学的作用
調製ノート
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-14.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-26 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H9538-IP:
H9538-VAR:
H9538-BULK:
H9538-2MG:4548173219769
H9538-5MG:4548173219752