安全性情報
SML1200
Sigma-Aldrich
RO8191
≥98% (HPLC)
別名:
8-(1,3,4-オキサジアゾール-2-イル)-2,4-bis(トリフルオロメチル)-イミダゾ[1,2-a][1,8]ナフチリジン, RO4948191
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H5F6N5O
CAS番号:
分子量:
373.21
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)c1nc2[n]3c(nc(c3)c4nnc[o]4)ccc2c(c1)C(F)(F)F
生物化学的/生理学的作用
RO8191は、IFN-α受容体2(IFNAR2)に直接結合する経口投与可能な強力かつ特異的なI型インターフェロン受容体アゴニストです。RO8191は、宿主細胞の毒性を誘発することなくHCV複製を抑制します。
RO8191は、インターフェロン(IFN)シグナル、IFN刺激遺伝子(ISG)発現、Janus(ヤヌス)キナーゼ(JAK)/シグナル伝達物質および転写活性化因子(STAT)リン酸化を活性化するイミダゾナフチリジン化合物です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1200-5MG:
SML1200-BULK:
SML1200-25MG:
SML1200-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hideyuki Konishi et al.
Scientific reports, 2, 259-259 (2012-02-23)
Most acute hepatitis C virus (HCV) infections become chronic and some progress to liver cirrhosis or hepatocellular carcinoma. Standard therapy involves an interferon (IFN)-α-based regimen, and efficacy of therapy has been significantly improved by the development of protease inhibitors. However
資料
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.