SML1354
Tonabersat
≥98% (HPLC)
別名:
(3S-cis)-N-(6-Acetyl-3,4-dihydro-3-hydroxy-2,2-dimethyl-2H-1-benzopyran-4-yl)-3-chloro-4-fluoro-benzamide, N-[(3S,4S)-6-Acetyl-3,4-dihydro-3-hydroxy-2,2-dimethyl-2H-1-benzopyran-4-yl]-3-chloro-4-fluoro-benzamide, SB 220453, SB-220453
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -100 to -110°, c = 1 in methanol
色
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C1=CC=C2C([C@H](NC(C3=CC=C(F)C(Cl)=C3)=O)[C@H](O)C(C)(C)O2)=C1)=O
InChI
1S/C20H19ClFNO4/c1-10(24)11-5-7-16-13(8-11)17(18(25)20(2,3)27-16)23-19(26)12-4-6-15(22)14(21)9-12/h4-9,17-18,25H,1-3H3,(H,23,26)/t17-,18-/m0/s1
InChI Key
XLIIRNOPGJTBJD-ROUUACIJSA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1354-25MG:
SML1354-5MG:
SML1354-BULK:
SML1354-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)