Merck
C2615
Sigma-Aldrich
クロマノール293B
≥98% (HPLC), powder
別名:
trans-N-[6-シアノ-3,4-ジヒドロ-3-ヒドロキシ-2,2-ジメチル-2H-1-ベンゾピラン-4-イル]-N-メチル-エタンスルホンアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H20N2O4S
CAS番号:
分子量:
324.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white
溶解性
DMSO: 18 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCS(=O)(=O)N(C)[C@@H]1[C@@H](O)C(C)(C)Oc2ccc(cc12)C#N
InChI
1S/C15H20N2O4S/c1-5-22(19,20)17(4)13-11-8-10(9-16)6-7-12(11)21-15(2,3)14(13)18/h6-8,13-14,18H,5H2,1-4H3/t13-,14+/m0/s1
InChI Key
HVSJHHXUORMCGK-UONOGXRCSA-N
詳細
クロマノール293Bエナンチオマーは、カリウムチャネルタンパク質(KvLQT1)の強力な阻害剤です。ヒト心房筋細胞では、クロマノール293Bは再分極カリウム電流を阻害します。クロマノール293Bは、電位依存性カリウムチャネル(KCNQ1)を調節することにより、膵臓のグルコース刺激インスリン分泌(GSIS)を改善します。
アプリケーション
クロマノール293Bは、ヒト上皮細胞株のカルシウムおよび環状アデノシン一リン酸(cAMP)活性化カリウムチャネルの阻害に使用されています。クロマノール293Bは、心筋細胞のパッチクランプ電気生理学研究で使用されています。
生物化学的/生理学的作用
KCNQ1チャネルを通じた緩徐活性型遅延整流性K+電流をブロックします。
特徴および利点
本化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transductionのカリウムチャネルのページに掲載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、ここをクリックしてください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
C2615-50MG:4548173191041
C2615-BULK:
C2615-VAR:
C2615-10MG:4548173191034
C2615-IP:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A Varro et al.
The Journal of physiology, 523 Pt 1, 67-81 (2000-02-16)
1. The relative contributions of the rapid and slow components of the delayed rectifier potassium current (IKr and IKs, respectively) to dog cardiac action potential configuration were compared in ventricular myocytes and in multicellular right ventricular papillary muscle and Purkinje
CFTR-mediated anion secretion across intestinal epithelium-like Caco-2 monolayer under PTH stimulation is dependent on intermediate conductance K+ channels
Jantarajit W, et al.
American Journal of Physiology. Cell Physiology, 313(1), C118-C129 (2017)
Stereoselective interactions of the enantiomers of chromanol 293B with human voltage-gated potassium channels
Yang IC, et al.
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 294(3), 955-962 (2000)
J E Matos et al.
Acta physiologica (Oxford, England), 189(3), 251-258 (2007-02-20)
Colonic crypts are the site of Cl- secretion. Basolateral K+ channels provide the driving force for luminal cystic fibrosis transmembrane regulator-mediated Cl- exit. Relevant colonic epithelial K+ channels are the intermediate conductance Ca2+-activated K(Ca)3.1 (SK4) channel and the cAMP-activated K(V)7.1
Chromanol 293B, an inhibitor of KCNQ1 channels, enhances glucose-stimulated insulin secretion and increases glucagon-like peptide-1 level in mice
Liu L, et al.
Islets, 6(4), e962386-e962386 (2014)