SML1382
XMD8-92
≥98% (HPLC)
別名:
2-((2-Ethoxy-4-(4-hydroxypiperidin-1-yl)phenyl)amino)-5,11-dimethyl-5Hbenzo[e]pyrimido[5,4-b][1,4]diazepin-6(11H)-one, 2-[[2-Ethoxy-4-(4-hydroxy-1-piperidinyl)phenyl]amino]-5,11-dihydro-5,11-dimethyl-6H-pyrimido[4,5-b][1,4]benzodiazepin-6-one
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 25 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(CC1)CCN1C2=CC=C(NC3=NC(N(C)C(C=CC=C4)=C4C(N5C)=O)=C5C=N3)C(OCC)=C2
InChI
1S/C26H30N6O3/c1-4-35-23-15-17(32-13-11-18(33)12-14-32)9-10-20(23)28-26-27-16-22-24(29-26)30(2)21-8-6-5-7-19(21)25(34)31(22)3/h5-10,15-16,18,33H,4,11-14H2,1-3H3,(H,27,28,29)
InChI Key
QAPAJIZPZGWAND-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1382-25MG:
SML1382-BULK:
SML1382-VAR:
SML1382-5MG:
試験成績書(COA)