由来生物
(from Biopolaris leersia fungal metabolite)
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
protect from light
色
white to beige
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]C(/C1=C/C[C@]([C@]2(O[C@@H](C=C(C)C)C[C@@H]2C)CC3)([H])[C@@]3(C)C[C@@]([C@](C)(O)C4)([H])[C@]1([H])C4=O)=O
InChI
1S/C25H36O4/c1-15(2)10-18-11-16(3)25(29-18)9-8-23(4)12-19-22(20(27)13-24(19,5)28)17(14-26)6-7-21(23)25/h6,10,14,16,18-19,21-22,28H,7-9,11-13H2,1-5H3/b17-6-/t16-,18-,19-,21+,22+,23+,24+,25-/m0/s1
InChI Key
MWYYLZRWWNBROW-BDZRSQQBSA-N
生物化学的/生理学的作用
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1478-VAR:
SML1478-BULK:
SML1478-1MG:
SML1478-100UG-PW:
SML1478-1MG-PW:
SML1478-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)