Merck
SML1492
Sigma-Aldrich
UMI-77
≥98% (HPLC)
別名:
2-[[4-[[(4-Bromophenyl)sulfonyl]amino]-1-hydroxy-2-naphthalenyl]thio]-acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H14BrNO5S2
CAS番号:
分子量:
468.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC1=C(SCC(O)=O)C=C(NS(C2=CC=C(Br)C=C2)(=O)=O)C3=CC=CC=C31
InChI
1S/C18H14BrNO5S2/c19-11-5-7-12(8-6-11)27(24,25)20-15-9-16(26-10-17(21)22)18(23)14-4-2-1-3-13(14)15/h1-9,20,23H,10H2,(H,21,22)
InChI Key
WUGANDSUVKXMEC-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
UMI-77 is an inhibitor of Induced myeloid leukemia cell differentiation protein Mcl-1, a member of the Bcl-2 family that inhibits apoptosis. UMI-77 acts by binding to the BH3-binding groove of Mcl-1, blocking the heterodimerization of Mcl-1/Bax and Mcl-1/Bak. UMI-77 is selective for Mcl-1 over other members of the antiapoptotic Bcl-2 family with a Ki of 490 nM. It inhibited cell growth and induced apoptosis in pancreatic cancer cells.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1492-VAR:
SML1492-5MG:
SML1492-25MG:
SML1492-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)