アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
room temp
SMILES記法
O=C(NC1=CC=C(N=C(C)O2)C2=C1)NC3=CC=NC4=C3N=CC=C4
InChI
1S/C17H13N5O2/c1-10-20-12-5-4-11(9-15(12)24-10)21-17(23)22-14-6-8-18-13-3-2-7-19-16(13)14/h2-9H,1H3,(H2,18,21,22,23)
InChI Key
AKMNUCBQGHFICM-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
SB-334867は、オレキシンOX1受容体の非ペプチド選択的アンタゴニストです。 SB-334867は、オレキシンAにより誘発されるカルシウム応答をpKb 7.23で阻止します。SB-334867は、メタンフェタミンの投与により誘発される心拍数と体温の上昇を阻止し、げっ歯類モデルでのモルヒネの鎮痛特性に対する耐性の発現を阻害します。 また、SB-334867は抗不安効果および鎮静効果も示します。
外側視床下部のオレキシンニューロンの活性化は、モルヒネ条件付け場所嗜好性の発現につながり、これは好ましくはSB-334867により阻止されます。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1530-25MG:
SML1530-BULK:
SML1530-5MG:
SML1530-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Differential effects of the hypocretin 1 receptor antagonist SB 334867 on high?fat food self?administration and reinstatement of food seeking in rats.
British Journal of Pharmacology, 154(2), 406-416 (2008)