安全性情報
SML1577
Sigma-Aldrich
Rubrofusarin
≥98% (HPLC)
別名:
5,6-Dihydroxy-8-methoxy-2-methyl-benzo[g]chromen-4-one, CID 72537, NSC258316
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H12O5
CAS番号:
分子量:
272.25
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
protect from light
yellow to orange
保管温度
−20°C
SMILES記法
[o]1c2c([c](cc1C)=O)c(c3c(c2)cc(cc3O)OC)O
InChI
1S/C15H12O5/c1-7-3-10(16)14-12(20-7)5-8-4-9(19-2)6-11(17)13(8)15(14)18/h3-6,17-18H,1-2H3
InChI Key
FPNKCZKRICBAKG-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Rubrofusarin is an orange polyketide pigment produced by Fusarium graminearum and other fungal species that exhibit potent anti-cancer and anti-mycobacterial activities. Rubrofusarin is a mycotoxin that inhibits human DNA topoisomerase II-α.. Additionally, Rubrofusarin shows a significant anti-estrogenic activity.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
SML1577-5MG:
SML1577-BULK:
SML1577-1MG:
SML1577-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)