アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
−20°C
SMILES記法
Fc1cc2c([n](cc([c]2=O)C(=O)O)C5CC5)c(c1N3C[C@@H]4NCCO[C@H]4C3)C#N
InChI
1S/C20H19FN4O4/c21-14-5-11-17(25(10-1-2-10)7-13(19(11)26)20(27)28)12(6-22)18(14)24-8-15-16(9-24)29-4-3-23-15/h5,7,10,15-16,23H,1-4,8-9H2,(H,27,28)/t15-,16-/m0/s1
InChI Key
FYMHQCNFKNMJAV-HOTGVXAUSA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Muta. 1B - Repr. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
SML2134-10MG:
SML2134-BULK:
SML2134-VAR:
SML2134-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)