アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
InChI
1S/C31H42N6O3/c1-30(2,32)28(39)34-26(18-23-20-33-25-15-10-9-14-24(23)25)27(38)37-17-11-16-31(21-37,29(40)36(5)35(3)4)19-22-12-7-6-8-13-22/h6-10,12-15,20,26,33H,11,16-19,21,32H2,1-5H3,(H,34,39)/t26-,31-/m1/s1
InChI Key
VQPFSIRUEPQQPP-MXBOTTGLSA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Jan Code
SML2519-25MG:
SML2519-BULK:
SML2519-VAR:
SML2519-5MG:
試験成績書(COA)