SML2872
EIDD-1931
≥98% (HPLC)
別名:
(oh)4Cyd, 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-4-(hydroxyamino)pyrimidin-2(1H)-one, 4-N-HO-Cyd, BHC, EIDD 1931, EIDD 2801 metabolite, EIDD-2801 metabolite, EIDD1931, EIDD2801 metabolite, N4-Hydroxycytidine, N4-OHcyd, N4OHcyd, NHC, beta-D-N4-Hydroxycytidine
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
[n]2([c](nc(cc2)NO)=O)[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)CO
InChI
1S/C9H13N3O6/c13-3-4-6(14)7(15)8(18-4)12-2-1-5(11-17)10-9(12)16/h1-2,4,6-8,13-15,17H,3H2,(H,10,11,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
InChI Key
XCUAIINAJCDIPM-XVFCMESISA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2872-25MG:
SML2872-VAR:
SML2872-5MG:
SML2872-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)